ESD-Sicherheitsschuhe, Velcro®, uvex 2 xenova® S1 Trainer, 9504
Lieferant: Uvex
uvex 2 xenova®
UVEX9504.9/39EA 0 EUR
UVEX9504.9/39 UVEX9504.8/49 UVEX9504.8/47 UVEX9504.7/38 UVEX9504.9/38 UVEX9504.8/48 UVEX9504.8/45 UVEX9504.8/46 UVEX9504.8/43 UVEX9504.8/44 UVEX9504.7/39 UVEX9504.8/41 UVEX9504.7/50 UVEX9504.8/42 UVEX9504.7/52 UVEX9504.9/51 UVEX9504.8/40 UVEX9504.7/51 UVEX9504.9/52 UVEX9504.9/50 UVEX9504.8/38 UVEX9504.7/47 UVEX9504.8/39 UVEX9504.7/46 UVEX9504.9/48 UVEX9504.7/49 UVEX9504.9/49 UVEX9504.7/48 UVEX9504.7/43 UVEX9504.9/46 UVEX9504.9/47 UVEX9504.7/42 UVEX9504.7/45 UVEX9504.9/44 UVEX9504.7/44 UVEX9504.9/45 UVEX9504.9/42 UVEX9504.8/52 UVEX9504.9/43 UVEX9504.9/40 UVEX9504.8/50 UVEX9504.7/41 UVEX9504.7/40 UVEX9504.8/51 UVEX9504.9/41
ESD-Sicherheitsschuhe, Velcro®, uvex 2 xenova® S1 Trainer, 9504
Schuhe und Stiefel
Metallfrei, leicht, verbesserte Passform und optimale Polsterung, erheblich verbesserter Komfort durch Pads aus Mikrovelours, weich gepolsterter Kragen und Außensohle aus Dual-Density-PUR-Sohle mit ausgezeichneter Rutschfestigkeit. Sohlenmaterial ohne lackbenetzungsstörende Substanzen wie Silikone oder Phthalate.
  • Verbesserter Komfort durch Klimazonen-Technologie
  • Doppelter, individuell anpassbarer Velcro
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Herausnehmbare, antistatische Komfort-Einlegesohle mit einem System dass die Feuchtigkeit ableitet
  • Rutschfeste Sohle mit Stoßdämpfung an der Ferse und am Vorderfuß
  • 100% metallfreie xenova® Zehenschutzkappe, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit
  • Erfüllt ESD Vorgaben: Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
  • Geeignet für die Arbeiten in Innen- und Außenbereichen
Sicherheitsmerkmal dieses Schuhs ist die uvex xenova® Schutzkappe aus Plastik. Für Menschen mit Chromeallergie geeignet, aus synthetischen Materialien hergestellt.
Farbe: Schwarz/Rot
Standards: EN 61340 (ESD), EN ISO 20345:2011, S1, SRC