Eosin G, Gurr™ für die Färbung in der Mikroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: 2,4,5,7-Tetrabromfluorescein DinatriumsalzTetrabromfluorescein DinatriumsalzEosin gelbstichigEosin G DinatriumsalzEosin gelblichEosin 225Eosin Y DinatriumsalzSolvent Red 43Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrabrom-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoatEosin Y2′,4′,5′,7′-Tetrabrom-3′,6′-dihydroxyspiro [2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on Dinatriumsalz
341972QEA 82.4 EUR
341972Q 341975T 341973R
Eosin G, Gurr™ für die Färbung in der Mikroskopie
Eosin G
Formel: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Molecular Weight: 691,86 g/mol
MDL: MFCD00005040
CAS-Nummer: 17372-87-1
IVDLogo
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Dye content (gravimetrically) Min. 85 %
Identity (UV/VIS-Spectrum) Passes test
Absorption maximum λmax. (Water) 515 --> 518 nm
Spec.Absorptivity (λm; 0.005 g/l; water) 1200 --> 1400
TLC-Test Passes test
Loss on drying (110°C) Max. 8 %
Suitability for microscopy Passes test