Seesand, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens, mit Säure gereinigt, kalziniert
Lieferant: VWR Chemicals
86152.290EA
53.9
EUR
86152.290
86152.360
86152.460
Seesand, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens, mit Säure gereinigt, kalziniert
Seesand
Formel:
SiO₂ Molecular Weight: 60,08 g/mol |
CAS-Nummer:
14808-60-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Korngröße (0,1-0,3 mm) | Min. 80 % |
Säurelösliches Eisen | Max. 100 ppm |
Glühverlust (900°C) | Max. 0,1 % |
In HCl lösliche Anteile | Max. 0,2 % |
Cl (Chlorid) | Max. 50 ppm |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...