Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau verbesserte Lösung R66, Gurr™ für die Färbung in der Mikroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Giemsa's-FärbemittelGiemsas Azur-Eosin-MethylenblauGiemsa's FärbungAzur-Eosin-Methylenblau nach GiemsaAzur-Eosin-Methylenblau GiemsaGiemsa's FarbstoffGiemsa-Färbemittel
350865PEA 99.4 EUR
350865P 350864X
Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau verbesserte Lösung R66, Gurr™ für die Färbung in der Mikroskopie
Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau
MDL: MFCD00081642
CAS-Nummer: 51811-82-6
IVDLogo
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Suitability for microscopy (blood smear) Passes test
Erythrocytes Beige-brownish
Nuclei Violet
Eosinophilic granules Reddish to red-brown
Neutrophilic granules Red-violet
Lymphocyte cytoplasm Blue
Monocyte plasma Grey-blue
Thrombocytes Violet
Basophilic granules Dark violet
Blood parasite nuclei Light red