Kaltlichtquellen, LE 5210
Lieferant: Euromex
EUMXLE5210EA 0 EUR
EUMXLE5210
Kaltlichtquellen, LE 5210
Beleuchtung Kaltlichtquellen
Diese beliebte multifunktionale Kaltlichtquelle enthält eine 100-W-Halogenlichtquelle.
  • Die Intensität ist einstellbar und sie verfügt über eine eingebaute Zwangsluftkühlung
  • Die Lichtquelle erfordert einen Lichtleiter
  • Einfache, doppelte, dreifache selbsterhaltende und flexible Versionen erhältlich
Ideal für alle Arten von Anwendungen in den Materialwissenschaften, verschiedenen industriellen Anwendungen und für die Stereomikroskopie.
Betriebsspannung: 100/110 oder 230/240 oder 250 V AC/12 V DC (50/60 Hz), Lichtstrom: 20000 Lux. kühlere Temperatur: 3000 K.