X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid) ≥99% (durch enzymatische Reinheit), Ultrareine Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
BCIG
0428-1GEA
291
EUR
0428-1G
0428-25G
0428-100MG
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid) ≥99% (durch enzymatische Reinheit), Ultrareine Qualität
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
Formel:
C₁₄H₁₅BrClNO₆ Molecular Weight: 408,63 g/mol Schmelzpunkt: 237…239 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00005666 CAS-Nummer: 7240-90-6 EINECS: 230-640-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Blank (A620; 0.1%, PO4, pH 7.3) | ≤ 0.01 |
Identification | PASS / Fail |
Purity (Enzymatic) | ≥ 99.0 % |
Solubility (2%, DMF) | PASS / Fail |
Specific Rotation (0.1%, 50% DMF) | -64 - -56 degrees |