Tetrabutylammoniumhydrogensulfat (Konzentrat) für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tetrabutylammoniumbisulfat
98479-6X1AMP-FEA
367
EUR
98479-6X1AMP-F
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat (Konzentrat) für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat
Dilute content from one ampule (~0.3M) to 1L with HPLC grade water.
Formel:
(C₄H₉)₄NHSO₄ Molecular Weight: 339,54 g/mol |
MDL:
MFCD00011637 CAS-Nummer: 32503-27-8 |