Automatischer Cell Counter, EVE™ Plus
Lieferant: NanoEnTek
EVE™
734-3333EA 4670 EUR
NANOEVE-MC2 734-3333 734-3400
Automatischer Cell Counter, EVE™ Plus
Zellzähler und Durchflusszytometer Elektronische Zellzähler
EVE™ PLUS ist ein kompakter, bildbasierter automatischer Cell Counter, der mit Einweg-Objektträgern eukaryotische Zelltiter in weniger als 1 Sekunde präzise bestimmt. Darüber hinaus unterscheidet das System bei der Trypanblau-Färbung präzise zwischen lebenden und toten Zellen und liefert so zuverlässige Daten zur Lebensfähigkeit der Zellen. Im Vergleich zur manuellen Zellzählung mit klassischen Hämozytometern bietet der automatische Cell Counter EVE™ PLUS drei wesentliche Vorteile:
  • Reproduzierbare, objektive Daten, frei von menschlichen Verzerrungen/Fehlern
  • Schneller, schlanker Arbeitsablauf spart Zeit und erhöht die Produktivität
  • Einweg-Zähl-Objektträger verbessern die Laborsicherheit
Basierend auf seinem etablierten Vorläufer Eve™ verwendet das Eve™ PLUS fortschrittliche Optik- und Bildanalysealgorithmen, um selbst schwierige Zellpopulationen mit einer Genauigkeit zu zählen, die nachweislich mit komplexeren fluoreszenzbasierten Zählmethoden vergleichbar ist.
Der Messbereich der Zellkonzentration wurde auf 1 × 10⁴ bis 2 × 10⁷ Zellen/ml erweitert, wobei Zellgrößen von 5 bis 60 µm erkannt werden. Das System kann daher bei allen Arten von runden Säugerzelllinien, Primärzellen, roten Blutkörperchen, PBMC und einigen runden Hefetypen verwendet werden. Für unregelmäßig geformte Zellen empfehlen wir die Verwendung des fluoreszenzbasierten Zellzählers ADAM-MC2.
Eine übersichtliche Touchscreen-Benutzeroberfläche sowie intelligente Datenspeicher- und Übertragungsmöglichkeiten garantieren eine einfache und problemlose Bedienung.
EVE™ Zellzähl-Objektträger bieten reproduzierbare und zuverlässige Messungen und Analysen. Das einzigartige Design macht die Verwendung von Deckgläsern überflüssig und ermöglicht eine genaue Volumenkontrolle (10 µl Zellsuspension pro Test). Im Gegensatz zu klassischen Hämozytometern reduzieren die Einweg-Objektträger das Risiko des Anwenders, biologischen Proben ausgesetzt zu sein, und machen das Waschen oder Autoklavieren von Komponenten überflüssig. Jeder Objektträger enthält zwei geschlossene Kammern, die zwei Tests pro Objektträger ermöglichen.
Um verzerrte, unzuverlässige Ergebnisse bei der Verwendung von minderwertigen Replikaten zu vermeiden, enthalten EVE™-Objektträgerpakete einen individuellen Zugangscode, den Sie zur Authentifizierung in die EVE™ PLUS-Software eingeben müssen. Jeder Zugangscode ist für bis zu 200 Tests gültig und kann auf einer unbegrenzten Anzahl von EVE™ PLUS-Geräten verwendet werden.