Supelco® Ascentis® Express Biphenyl HPLC und UHPLC-Säulen
Lieferant: Merck
Ascentis®
584588-UEA 942 EUR
584588-U 64054-U 64078-U 584589-U 64056-U 64055-U 64076-U 64058-U 584585-U 64057-U 584586-U 584587-U 64059-U 64074-U 64071-U 64051-U 584601-U 584602-U 584600-U 64066-U 584599-U 64043-U 64067-U 584607-U 64064-U 64065-U 584608-U 64047-U 584595-U 584605-U 584606-U 584596-U 584597-U 64068-U 584603-U 584598-U 64069-U 584604-U 584591-U 584592-U 584593-U 584594-U 64062-U 64061-U 584590-U
Supelco® Ascentis® Express Biphenyl HPLC und UHPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl Hochgeschwindigkeits-Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographiesäulen basieren auf dem oberflächlich porösen Fused-Core®-Partikeldesign.
Das Partikel hat eine dünne poröse Hülle aus hochreiner Silica, die einen festen Silicakern umgibt. Dieses Partikeldesign weist aufgrund der flachen Diffusionswege in der 0,4 μm dicken porösen Hülle und der geringen Gesamtpartikelgröße von 2 μm eine sehr hohe Säuleneffizienz auf. Die gebundene, dicht endverkappte stationäre Dimethyl-Biphenyl-Phase bietet eine stabile Umkehrphasenpackung mit verstärkten Pi-Pi- und milden sterischen Wechselwirkungen aufgrund der zwei aufeinanderfolgenden Phenylgruppen, die an das Basis-Siliciumdioxid gebunden sind.
Das 90-Å-Biphenyl kann für basische, saure oder neutrale Verbindungen mit abwechselnder Selektivität gegenüber C18 verwendet werden und eignet sich besonders zur Trennung von Peaks, die früh auf C18 und anderen Phenylphasen eluieren.
Lieferumfang: Lieferung mit Säulentestzertifikat im Karton.