Eosin G 1% alkoholische Lösung Färbemittel für Histologie

Lieferant: KLINIPATH (PL)

Synonyme: 2,4,5,7-Tetrabromfluorescein DinatriumsalzTetrabromfluorescein DinatriumsalzEosin gelbstichigEosin G DinatriumsalzEosin gelblichEosin 225Eosin Y DinatriumsalzSolvent Red 43Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrabrom-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoatEosin Y2′,4′,5′,7′-Tetrabrom-3′,6′-dihydroxyspiro [2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on Dinatriumsalz

VWRK4082-9002EA 168 EUR
VWRK4082-9002
Eosin G 1% alkoholische Lösung Färbemittel für Histologie
Eosin G
Formel: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Molecular Weight: 691,86 g/mol
MDL: MFCD00005040
CAS-Nummer: 17372-87-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR