Salzsäure 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-Propanol acc. to DIN 51558 part 1 , AVS TITRINORM
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
86170.290EA 78.9 EUR
86170.290
Salzsäure 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-Propanol acc. to DIN 51558 part 1 , AVS TITRINORM
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
UN: 2920
ADR: 8,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C) (result of analysis at point of filling) 0.9980 – 1.0020