Kaliumdichromat-Lösung 0.02 mol/l (0.12 N), AVS TITRINORM für die CSB-Bestimmung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: KaliumbichromatKaliumpyrochromat
86181.290EA 38.1 EUR
86181.290
Kaliumdichromat-Lösung 0.02 mol/l (0.12 N), AVS TITRINORM für die CSB-Bestimmung
Kaliumdichromat
Standards: The production takes place according to DIN 8409:1980, DEV H41 DIN 38409:1981, DEV H43.
Formel: K₂Cr₂O₇
Molecular Weight: 294,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
UN: 3287
ADR: 6.1,III