Kupfer(II)sulfat-Lösung 0.1 mol/l (0.1 M), AVS TITRINORM
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Kupfersulfat
86183.290EA 40.5 EUR
86183.290
Kupfer(II)sulfat-Lösung 0.1 mol/l (0.1 M), AVS TITRINORM
Kupfer(II)sulfat
Formel: CuSO₄
Molecular Weight: 159,61 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010981
CAS-Nummer: 7758-98-7
UN: 3082
ADR: 9,III