di-Natriumhydrogenphosphat-Lösung 1/15 mol/l (1/15 M), AVS TITRINORM Pufferlösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Natriumorthophosphat dibasisch
, di-Natriumorthophosphat
, sek. Natriumphosphat
86184.290EA
46.8
EUR
86184.290
di-Natriumhydrogenphosphat-Lösung 1/15 mol/l (1/15 M), AVS TITRINORM Pufferlösung
di-Natriumhydrogenphosphat
Formel:
Na₂HPO₄ Molecular Weight: 141,96 g/mol |
MDL:
MFCD00003496 CAS-Nummer: 7558-79-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Sodium phosphate, dibasic, anhydrous | 0.0664 – 0.0670 mol/l |
The solution is produced by very exact volumetric or gravimetric procedures. A final analysis is not carried out. |