Silbersulfat 80 g/l in Schwefelsäure 96%, AVS TITRINORM zur COD-Bestimmung nach DIN 38409-H 43-1
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Disilbersulfat
, Silber(I)sulfat
86189.290EA
363
EUR
86189.290
Silbersulfat 80 g/l in Schwefelsäure 96%, AVS TITRINORM zur COD-Bestimmung nach DIN 38409-H 43-1
Silbersulfat
Formel:
Ag₂SO₄ Molecular Weight: 311,8 g/mol |
MDL:
MFCD00003407 CAS-Nummer: 10294-26-5 UN: 3264 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Composition complies with | DIN 38409 part 43 - DEV H43 |