Kaliumhydroxid-Lösung 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-Propanol acc. to DIN 51558 part 1, AVS TITRINORM
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: KalihydratÄtzkali
86190.290EA 74.8 EUR
86190.290
Kaliumhydroxid-Lösung 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-Propanol acc. to DIN 51558 part 1, AVS TITRINORM
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56,11 g/mol
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3