Phloxin B für die Histologie, für Zytologie
Lieferant: RAL (REACTIFS RAL SA)
Synonyme:
CI 45410
720-1159EA
60.98
EUR
720-1159
Phloxin B für die Histologie, für Zytologie
Phloxin B
Formel:
C₂₀H₂Br₄Cl₄Na₂O₅ Molecular Weight: 829,6344 g/mol |
MDL:
MFCD00070627 EINECS: 242-355-6 |