Hämatoxylin stabilisiert
Lieferant: RAL (REACTIFS RAL SA)
Synonyme: HydroxybrasilinNaturschwarz 1
720-0360EA 103.3 EUR
720-0360
Hämatoxylin stabilisiert
Hämatoxylin
Formel: C₁₆H₁₄O₆
Molecular Weight: 302,28 g/mol
MDL: MFCD00078111
CAS-Nummer: 517-28-2
IVDLogo