Diethanolamin-Lösung 85% zur Synthese (max. 0.5% ethanolamine)
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,2'-Iminodiethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.03109.5000EA 0 EUR
1.03109.5000
Diethanolamin-Lösung 85% zur Synthese (max. 0.5% ethanolamine)
Diethanolamin
Formel: C₄H₁₁NO₂
Molecular Weight: 105,14 g/mol
MDL: MFCD00002843
CAS-Nummer: 111-42-2