VWR®, Gestell für Mischbeutel
Lieferant: VWR
VWR®
129-1474EA 241 EUR
129-1474
VWR®, Gestell für Mischbeutel
Gestelle Beutelständer
Dieses Gestell für Mischbeutel wird zur Batch-Herstellung von Proben vor dem Mischen und auch zum Lagern von Proben nach dem Mischen verwendet.
  • Beutel werden temporär mit Clips verschlossen und dann in den Halteschlitzen im Gestell aufgehängt.
  • Es kann bis zu 10 Probenbeutel der 400 Serie aufnehmen
Die Gummifüße halten es sehr stabil auf der Arbeitsplatte und das Becken unterhalb nimmt problemlos 400 ml Flüssigkeit auf, sollte ein Missgeschick passieren. Das Probenbeutel-Gestell passt in die meisten Inkubatoren und kann auch autoklaviert werden.