ProClean Reiniger, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
J.T.Baker®
3900.EA 44.27 EUR
3900.
ProClean Reiniger, J.T.Baker®
Reinigungsmittel Dekontaminierungsmittel
Bitte beachten Der pH-Wert wird direkt nach der Herstellung gemessen. Im Laufe der Zeit sinkt der tatsächliche Wert. Dies hat keinen Einfluss auf die Leistung des Reagenzes.