Spurenmetalle 1-WP, zertifiziertes Referenzmaterial, Supelco®
Lieferant: Merck
QC1132-20MLEA 69 EUR
QC1132-20ML
Spurenmetalle 1-WP, zertifiziertes Referenzmaterial, Supelco®
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
Analyten:
Aluminium; Arsen; Beryllium;
Cadmium; Chrom; Kobalt; Kupfer;
Eisen; Blei; Lithium;
Mangan; Quecksilber; Nickel;
Selen; Vanadium; Zink
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß IEC 17034 und ISO/ ISO 17025 hergestellt und zertifiziert.