Cyclohexan ≥99,5% (durch GC), ChromAR® für die HPLC, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Gefahr
Synonyme: HexahydrobenzolHexamethylenNaphthen
6720-25EA 150.95 EUR
6720-25
Cyclohexan ≥99,5% (durch GC), ChromAR® für die HPLC, Macron Fine Chemicals™
Cyclohexan
Formel: C₆H₁₂
Molecular Weight: 84,16 g/mol
Flammpunkt: –18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003814
CAS-Nummer: 110-82-7
UN: 1145
ADR: 3,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/06/772306.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) ≥99.5%
Residue after Evaporation ≤0.0005 %
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0005
Water (KF ≤0.01 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water)
210 nm ≤0.4
220 nm ≤0.1
230 nm ≤0.05
240 nm ≤0.01
350 nm ≤0.004