Methanol mit 0,1% (v / v) Essigsäure, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Lösungsmittelgemisch, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
HONC34672-4X2.5LEA 344.67 EUR
HONC34672-4X2.5L
Methanol mit 0,1% (v / v) Essigsäure, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Lösungsmittelgemisch, Riedel-de Haën™
Methanol mit 0,1% (v / v) Essigsäure
UNSPSC Code: 41121800
Siedepunkt: 68 °C
Dichte: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) min. 99.5 %
Calcium (Ca) max. 0.5 ppm
Potassium (K) max. 0.5 ppm
Magnesium (Mg) max. 0.5 ppm
Sodium (Na) max. 2 ppm
Transmittance at 210 nm min. 5 %
Transmittance at 230 nm min. 50 %
Transmittance from 254 nm min. 95 %
HPLC Gradient at 254 nm max. 10 mAU
LC-MS application Complying