HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan), Halbleiter-Qualität (Honeywell 17713)
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Bis(trimethylsilyl)amin
HONC40215H-1LEA 517.81 EUR
HONC40215H-1L
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan), Halbleiter-Qualität (Honeywell 17713)
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan)
Formel: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Molecular Weight: 161,39 g/mol
Siedepunkt: 126 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: -80 °C
Dichte: 0,770…0.775 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 25,9 %(V)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008259
CAS-Nummer: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 3286
ADR: 3,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/76/2298076.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 98 %
Density (D 20/4) 0.770 - 0.775
Refractive index (n 20/D) 1.4070 - 1.4090
Non-volatile matter Max. 5 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.1 ppm
Arsenic, antimony (as As) Max. 0.01 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.1 ppm
Copper (Cu) Max. 0.1 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Lead (Pb) Max. 0.05 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm