Schwefelkohlenstoff ≥99,9%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: CarbondisulfidKohlendisulfidKohlenstoffdisulfid
85972.290EA 165 EUR
85972.290
Schwefelkohlenstoff ≥99,9%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse
Schwefelkohlenstoff
Formel: CS₂
Molecular Weight: 76,14 g/mol
Siedepunkt: 46,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –111,6 °C
Dichte: 1,2632 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011321
CAS-Nummer: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN: 1131
ADR: 3,I
Merck Index: 13,01821
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/94/785394.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (G.C.) min. 99,9 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Density (20º/20º) approx. 1,26
Appearance clear and colourless
Boiling point 46 - 47 °C
Colour (Hazen) max. 10
Cadmium (Cd) max. 0,05 ppm
Calcium (Ca) max. 0,5 ppm
Chromium (Cr) max. 0,02 ppm
Cobalt (Co) max. 0,02 ppm
Copper (Cu) max. 0,02 ppm
Iron (Fe) max. 0,1 ppm
Lead (Pb) max. 0,1 ppm
Magnesium (Mg) max. 0,1 ppm
Manganese (Mn) max. 0,02 ppm
Nickel (Ni) max. 0,02 ppm
Zinc (Zn) max. 0,1 ppm
Sulfur dioxide (SO2) max. 0,00025 %
Hydrogen sulfide (as H2S) max. 0,00015 %
Benzene (G.C.) max. 0,005 %
Toluene (G.C.) max. 0,0005 %
Residue on evaporation max. 0,001 %
Water (K.F.) max. 0,01 %