Schwefelkohlenstoff ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: CarbondisulfidKohlendisulfidKohlenstoffdisulfid
85974.290EA 135 EUR
85974.290
Schwefelkohlenstoff ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Schwefelkohlenstoff
Formel: CS₂
Molecular Weight: 76,14 g/mol
Siedepunkt: 46,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –111,6 °C
Dichte: 1,2632 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011321
CAS-Nummer: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN: 1131
ADR: 3,I
Merck Index: 13,01821
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/94/785394.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (G.C.) min. 99,5 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Density (20°/4°) 1,262 - 1,264
Sulfates (SO4) max. 0,0005 %
Sulfites (as SO2) max. 0,003%
Copper (Cu) max. 0,2 ppm
Iron (Fe) max. 0,5 ppm
Lead (Pb) max. 0,2 ppm
Nickel (Ni) max. 0,2 ppm
Benzene (G.C.) max. 0,005 %
Toluene (G.C.) max. 0,005 %
Residue on evaporation max. 0,002 %
Water (K.F.) max. 0,02 %