Natriumhydrogencarbonat 1,9-2,1% 0.1 M in Wasser Eluenskonzentrat für IC, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Natriumbicarbonat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
36486-1LEA 54.6 EUR
36486-1L
Natriumhydrogencarbonat 1,9-2,1% 0.1 M in Wasser Eluenskonzentrat für IC, Supelco®
Natriumhydrogencarbonat
Formel: NaHCO₃
Molecular Weight: 84,01 g/mol
MDL: MFCD00003528
CAS-Nummer: 144-55-8
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/70/26651270.jpg