Methansulfonsäure 0.1 M (0.1N) in Wasser Eluenskonzentrat für IC, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: MSA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
55517-1LEA 55.5 EUR
55517-1L
Methansulfonsäure 0.1 M (0.1N) in Wasser Eluenskonzentrat für IC, Supelco®
Methansulfonsäure
Formel: CH₃SO₃H
Molecular Weight: 96,11 g/mol
MDL: MFCD00007518
CAS-Nummer: 75-75-2
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/73/26836273.jpg