di-Ammoniumhydrogenphosphat 99,0-101,0% (durch titrimetrische Analyse), LiChropur™ für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
sek. Ammoniumphosphat
, di-Ammoniumorthophosphat
, Diammoniumhydrogenphosphat
, di-Ammoniumphosphat
, Ammoniumorthophosphat dibasisch
, Ammoniumphosphat dibasisch
79762-50GEA
25.8
EUR
79762-50G
79762-250G
di-Ammoniumhydrogenphosphat 99,0-101,0% (durch titrimetrische Analyse), LiChropur™ für die HPLC, Supelco®
di-Ammoniumhydrogenphosphat
Formel:
(NH₄)₂HPO₄ Molecular Weight: 132,06 g/mol |
MDL:
MFCD00010891 CAS-Nummer: 7783-28-0 |