Tetrabutylammonium benzoate ≥99,0% (durch titrimetrische Analyse) zur elektrochemischen Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
86837-25G 86837-5G
86837-25GEA 483 EUR
86837-25G 86837-5G
Tetrabutylammonium benzoate ≥99,0% (durch titrimetrische Analyse) zur elektrochemischen Analyse, Supelco®
Tetrabutylammonium benzoate
Formel: C₂₃H₄₂NO₂
Molecular Weight: 363,58 g/mol
MDL: MFCD00171701
CAS-Nummer: 18819-89-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70a38059a0da08fdefdef16aa3d58a41dfbf3b72&vid=778be9ba498b49108c9d7bb8e8bc7f8eac483297&prid=web&clid=SAPDAM