VWR® Giant-Digits™, Digitaler Countdown-Timer
Lieferant: VWR
VWR®
609-0231EA 28.3 EUR
609-0231
VWR® Giant-Digits™, Digitaler Countdown-Timer
Timer Timer, digital
Die großen Ziffern können im ganzen Labor beobachtet werden. Können auf Regalen, in Hauben oder auf Instrumenten betrachtet werden. Verhindert „schielen“ beim Überwachen der verbleibenden Alarmzeit.
  • Giant-Digits™ mit 33,8 mm Ziffernhöhe; aus 15 Metern sichtbar
  • Benutzerfreundlicher Countdown und Alarme auf einem einzigen Kanal
  • Die intuitive Bedienung mit drei Tasten macht das Lesen von Anweisungen überflüssig
  • Automatisches Bounceback™
  • Speicher für sich wiederholendes Zeitvorgaben
  • Zählt während dem Alarm hoch und zeigt die seit dem Alarm verstrichene Zeit an
  • Zeitmessung bis zu 99 Minuten, 59 Sekunden Einstellbar auf eine Sekunde mit einer Auflösung von einer Sekunde
  • Genauigkeit ist 0,01%
  • Zählt im Stoppuhrmodus aufwärts
  • Ständer für die Werkbank und magnetische Rückseite
Mit Countdown/-up, Speicher und Stoppuhrmodus ausgestattet. Die einzigartige Speicherfunktion stellt den Kanal auf Knopfdruck auf die zuvor programmierte Einstellung zurück.
Standards: Ein einzeln nummeriertes Zertifikat wird jedem Gerät beigefügt, dass die Genauigkeit durch ein von der A2LA akkreditiertes Kalibrierungslabor gemäß ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) gewährleistet. Es belegt die Rückführbarkeit der Messwerte auf SI-Einheiten durch NIST oder andere anerkannte nationale Messinstitute (NMI), die Unterzeichner des Abkommens für gegenseitige Anerkennung des CIPM sind.
Bestellinformation: Lieferung mit Zertifikat, Stand, magnetischer Rückseite und Batterie.