DNA Isolation, Microspin Tissue DNA Mini Kits, peqGOLD
Lieferant: Avantor
VWR® Peqlab peqGOLD
13-3096-00EA 20.5 EUR
13-3096-00 13-3096-01 13-3096-02
DNA Isolation, Microspin Tissue DNA Mini Kits, peqGOLD
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Schnelles, einfaches und wirtschaftliches Kit zur Isolierung genomischer DNA aus kleinen Probenvolumina und -größen für konsistente PCR- und analytische Testergebnisse.
  • Es sind keine organischen Extraktionen erforderlich
  • Es sind keine zeitraubenden Ethanolfällungen notwendig
  • Enzymatischer Abbau zellulärer RNA
  • Effiziente Trennung von Inhibitoren und Kontaminationsstoffen
  • Schnell, maximal 20 Minuten
Typischer Anfangswert 10 mg Gewebe Die Geschwindigkeit der Mini-Säulen-Technologie und speziell formulierten Puffern ermöglichen die Reinigung von genomischer DNA bis zu 60 kb
Lieferumfang: Das Kit enthält peqGOLD Microspin LE DNA-Säulen, 2-ml-Sammelröhrchen, BL-Puffer, TL-Puffer, Proteinase K-Lösung, HBC-Puffer, LPA-Puffer, DNA-Waschpuffer und Elutionspuffer.