Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å) Absorptionsröhrchen für H₂O, mit Indikator, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Molekularsieb A3
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.06107.0003EA
174
EUR
1.06107.0003
Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å) Absorptionsröhrchen für H₂O, mit Indikator, Supelco®
Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å)
Absorption tube for H₂O (molecular sieve 0.3 nm with indicator)
Formel:
KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00131613 CAS-Nummer: 308080-99-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | passes test |