n-Decan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
87030.320EA 411 EUR
87030.320 87030.230 87030.460 87030.290 87030.180
n-Decan ≥99%, GPR RECTAPUR®
n-Decan
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₃
Molecular Weight: 142,28 g/mol
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008954
CAS-Nummer: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3,III
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/32/736032.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Boiling point Min. 170 °C
Density (20/4) 0,729 --> 0,730
Aromatics Max. 0,02 %