n-Decan ≥95%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
87028.290EA 89.3 EUR
87028.290 87028.230 87028.320
n-Decan ≥95%, GPR RECTAPUR®
n-Decan
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₃
Molecular Weight: 142,28 g/mol
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008954
CAS-Nummer: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3,III
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/32/736032.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 95 %
Boiling point Min. 170 °C
Density (20/4) 0,729 --> 0,730
Aromatics Max. 100 ppm