Cobalt(II)nitrat Hexahydrat ≥99,0% ACS, Reag. Ph. Eur. (max.0.001% Ni)
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Cobaltdinitrat HexahydratCobaltnitrat Hexahydrat
87027.230EA 508 EUR
87027.230
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat ≥99,0% ACS, Reag. Ph. Eur. (max.0.001% Ni)
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat
Formel: Co(NO₃)₂·6H₂O
Molecular Weight: 291,03 g/mol
Schmelzpunkt: 57 °C
Dichte: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149647
CAS-Nummer: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,02469
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Complexometric) 99,0 - 102,0
Identity (IR-Spectrum) passes test
Insoluble in water ≤ 0,005 %
Chlorides (Cl) ≤ 0,002 %
Sulfates (SO4) ≤ 0,005 %
Ammonium (NH4) ≤ 0,05 %
Calcium (Ca) ≤ 0,005 %
Copper (Cu) ≤ 0,001 %
Iron (Fe) ≤ 0,001 %
Lead (Pb) ≤ 0,001 %
Magnesium (Mg) ≤ 0,005 %
Manganese (Mn) ≤ 0,005 %
Nickel (Ni) ≤ 0,001 %
Potassium (K) ≤ 0,01 %
Sodium (Na) ≤ 0,05 %
Zinc (Zn) ≤ 0,005 %