Magnesiumchlorid 1 mol/l 2 N
Lieferant: VWR Chemicals
85966.230EA 90.4 EUR
85966.230
Magnesiumchlorid 1 mol/l 2 N
Magnesium chloride
Formel: MgCl₂
Molecular Weight: 95,21 g/mol
MDL: MFCD00011106
CAS-Nummer: 7786-30-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer 0,999 --> 1,001 Mol/l
Titer (HCl) 0.0110 --> 0.0122 Mol/l