Wasser mit 0,1% (v/v) Ameisensäure, CHROMASOLV™ LC-MS Ultra LabReady™, Lösungsmittelgemisch getestet für UHPLC-MS, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
14281-2LEA
138.14
EUR
14281-2L
Wasser mit 0,1% (v/v) Ameisensäure, CHROMASOLV™ LC-MS Ultra LabReady™, Lösungsmittelgemisch getestet für UHPLC-MS, Riedel-de Haën™
Wasser mit 0,1% (v/v) Ameisensäure
- For the most demanding LC-MS and UHPLC applications
- Tested for UHPLC-MS suitability
- Highest solvent purity for low detection limits
- Extremely low MS baseline noise
Dichte:
0,998 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011332 EINECS: 231-791-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay of formic acid | 0.093 - 0.107 % |
pH (20 °C) | 2.6 - 2.8 |
Calcium (Ca) | Max. 0.2 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.2 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 0.2 ppm |
Sodium (Na) | Max. 0.5 ppm |
Transmittance at 210 nm | Min. 5 % |
Transmittance at 230 nm | Min. 45 % |
Transmittance at 254 nm | Min. 98.5 % |
UHPLC-MS ESI(+) (Reserpine) | Max. 10 ppb |
UHPLC-MS ESI(-) (Digoxin) | Max. 50 ppb |
HPLC Gradient at 210 nm | Max. 20 mAU |
HPLC Gradient at 254 nm | Max. 5 mAU |
Suitability for the UHPLC-MS | complying |