Drucksprüher Turn'n'Spray, LaboPlast®
Lieferant: Bürkle
LaboPlast®
300-0406EA 53.05 EUR
300-0406
Drucksprüher Turn'n'Spray, LaboPlast®
Flaschen Sprühflaschen
Die praktische 360°-Sprühfunktion erlaubt es mit dem Drucksprüher Turn'n'Spray auch über Kopf zu sprühen. Damit können selbst schwer zugängliche Stellen problemlos erreicht werden. Der Sprüher ist vielfältig einsetzbar, z.B. zum Desinfizieren und Reinigen oder auch zum Versprühen von Pflanzenschutzmitteln.
  • Überkopf-Sprühfunktion
  • Regulierbarer Sprühstrahl, Düsendurchmesser 0,8 mm
  • Temperatur der Flüssigkeit: 0 bis 30 ° C
  • Fassungsvermögen von 1,5 Liter
  • Medienberührte Teile PE, PP, FKM, V4A
Der Drucksprüher ist ideal, um unterschiedlichste Flüssigkeiten gleichmäßig und konstant zu versprühen. Durch Betätigen der Kolbenstange lässt sich schnell und einfach ein Überdruck im Behälter aufbauen. Das eingebaute Sicherheitsventil schützt vor Überdruck (max. 4 bar).
Die verstellbare Düsenmutter ermöglicht es, den Sprühstrahl individuell zu regulieren - vom feinen Sprühnebel bis hin zum kräftigen Strahl. Der ergonomische Griff bietet ein angenehmes Halten des Drucksprühgerätes.
Der robuste Kunststoffbehälter aus HDPE hat eine erhabene, unzerstörbare Füllskala, die den Füllstand in 0,25 Liter Schritten anzeigt. Dank der einfachen Demontage lässt sich der Handsprüher gut reinigen.