Natriumperoxodisulfat
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: di-NatriumperoxodisulfatPeroxydischwefelsäure DinatriumsalzNatriumpersulfat
HONC13457-1KGEA 101.17 EUR
HONC13457-1KG
Natriumperoxodisulfat
Natriumperoxodisulfat
Formel: Na₂S₂O₈
Molecular Weight: 238,11 g/mol
MDL: MFCD00003501
CAS-Nummer: 7775-27-1
UN: 1505
ADR: 5.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.003 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %