Salicylsäure 99,5-100,5% (Trockenmasse), erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Hydroxybenzoesäure
, o-Hydroxybenzoesäure
HONC27301H-1KGEA
72.77
EUR
HONC27301H-1KG
Salicylsäure 99,5-100,5% (Trockenmasse), erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Salicylsäure
Formel:
(HO)C₆H₄CO₂H Molecular Weight: 138,12 g/mol Siedepunkt: 211 °C Dichte: 1,440 g/cm3 |
MDL:
MFCD00002439 CAS-Nummer: 69-72-7 |
Spezifikation Testergebnisse
assay (calc. to the dried substance) | 99.5 - 100.5 % |
assay (HPLC, ex dried substance) | 98.0 - 102.0 % |
melting range | 158 - 161 °C |
loss on drying | Max. 0.3 % |
water (Karl Fischer) | Max. 0.2 % |
sulfated ash | Max. 0.05 % |
heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
chloride (Cl) | Max. 0.005 % |
sulfate (SO4) | Max. 0.02 % |
identity | complying |
appearance of the solution | complying |
related subst. (HPLC) | Max. 0.2 % |
Residual solvents | complying |
residual solvents | complying |