Ölsäure, Extra rein erfüllt analytische Spezifikationen vonPh.Eur., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: cis-9-Octadecensäure
HONC27728H-25KGEA 830.69 EUR
HONC27728H-25KG
Ölsäure, Extra rein erfüllt analytische Spezifikationen vonPh.Eur., Fluka™
Ölsäure
Formel: C₁₈H₃₄O₂
Molecular Weight: 282,47 g/mol
Siedepunkt: 360 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: 13-14 °C
Dichte: 0,9 g/cm3 (20 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064242
CAS-Nummer: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/57/2298957.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) 65.0 - 88.0 %
Density (D 20/20) 0.889 - 0.895
Ash Max. 0.1 %
Iodine value 89 - 105
Peroxide value Max. 10.0
Acid value 195 - 204
Appearance of the substance complying
Identity complying
Fatty acid composition complying
Margaric acid (GC) Max. 0.2 %
Assay of myristic acid (GC) Max. 5.0 %
Assay of palmitic acid (GC) Max. 16.0 %
Assay of palmitoleic acid (GC) Max. 8.0 %
Assay of stearic acid (GC) Max. 6.0 %
Assay of oleic acid (GC) 65.0 - 88.0 %
Assay of linoleic acid (GC) Max. 18.0 %
Assay of linolenic acid (GC) Max. 4.0 %
Fatty acids w. 1 chain >C18 Max. 4.0 %
Residual solvents complying