Blei(II)acetat basisch, wasserfrei ≥33.0% basic Pb (PbO), ≥75.0% total Pb (PbO) ACS zur Analyse von Zucker nach Horne, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: BleisubacetatBlei(II)acetathydroxidEssigsäure Blei(II)salz basischBlei(II)hydroxidacetat
HONC32306H-1KGEA 102.36 EUR
HONC32306H-1KG
Blei(II)acetat basisch, wasserfrei ≥33.0% basic Pb (PbO), ≥75.0% total Pb (PbO) ACS zur Analyse von Zucker nach Horne, Fluka™
Blei(II)acetat basisch
Formel: (CH₃COO)₂Pb·2Pb(OH)₂
Molecular Weight: 807,72 g/mol
Dichte: 3,58 g/cm3
MDL: MFCD00011154
CAS-Nummer: 51404-69-4
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Total Pb (as PbO) Min. 75.0 %
Basic Pb (as PbO) Min. 33.0 %
Loss on drying (105°C, 2 h) Max. 1.0 %
Water insoluble matter Max. 1.0 %
Insoluble in acetic acid Max. 0.02 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.001 %
Cobalt (Co) Max. 0.001 %
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Nickel (Ni) Max. 0.001 %
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.003 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.003 %