Butylacetat, Burdick & Jackson™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Essigsäurebutylester
HONC65530-175KGEA 3622.22 EUR
HONC65530-175KG
Butylacetat, Burdick & Jackson™
Butylacetat
Formel: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 126,2 °C
Dichte: 0,881 g/cm3
Flammpunkt: 27 °C
MDL: MFCD00009445
CAS-Nummer: 123-86-4
UN: 1123
ADR: 3,III
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/94/721894.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.10 %
1-Butanol (GC) Max. 0.10 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.01 %