VWR®, Nadeldrucker für VWR Waagen
Lieferant: VWR
611-4790EA 548 EUR
611-4790
VWR®, Nadeldrucker für VWR Waagen
Drucker Document Printers
Der TX-110 Nadeldrucker mit 184×64 OLED-Display ermöglicht Ausdrucke in Hochgeschwindigkeit.
  • Ausdrucke können langfristig aufbewahrt werden
  • ISO/GLP-konformes Ausdrucken von Daten
  • Eingebaute Echtzeituhr
  • Name von Probe und Chargennummer können eingegeben und ausgedruckt werden
  • Addieren, Durchschnitt und Rezeptierfunktion