Klebeband 4910, VHB™
Lieferant: 3M
VHB™
817-0447EA 61 EUR
817-0447
Klebeband 4910, VHB™
Klebebänder
  • Fast and easy-to-use permanent bonding method provides high strength and long-term durability
  • Pressure sensitive adhesive bonds on contact to provide immediate handling strength
  • Virtually invisible fastening keeps surfaces smooth, even edges are invisible due to it's transparency
  • Can replace mechanical fasteners (rivets, welding, screws) or liquid adhesives
  • Eliminate drilling, grinding, refinishing, screwing, welding and clean-up
  • High dynamic stress absorption reduces vibration and impact stress
  • Creates a permanent seal against water, moisture, and more
Es ist ideal zum Kleben von transparenten Materialien oder für Anwendungen, wo eine farbige Klebung nicht erwünscht ist, geeignet. Es ist speziell für eine gute Verklebung von Werkstoffen wie z.B. Metallen, Glas und Kunststoffen wie Polycarbonat und Acryl konstruiert worden.
Dieses Klebeband bietet eine haltbare, in dieser Art von mechanischen Lösungen nicht durchführbare, Verbindung. Es verbessert das Erscheinungsbild der fertigen Produkte, vermeidet Nieten und Schrauben bietet und gleichzeitig eine sofortige Gebrauchsfestigkeit. VHB™-Klebeband verbindet schneller als mechanische Verbindungselemente. Bohr- und Schraubarbeiten können eingespart werden. Dieses vielseitige Klebeband kann innen wie außen für viele Anwendungen eingesetzt werden.
Verpackung: Blisterverpackung mit mehrsprachigen Produktbeschreibungen.