Wiederverschliessbares Druckverschlussband, SJ457D, Dual Lock™
Lieferant: 3M
Dual Lock™
293-0013EA 147 EUR
293-0013
Wiederverschliessbares Druckverschlussband, SJ457D, Dual Lock™
Klebebänder
3M™ Dual Lock™ flaches wiederverschliessbares Druckverschlussband aus klarem Polypropylen mit einem Acrylklebstoff auf der Rückseite. Der modifizierte Acrylklebstoff ermöglicht eine sehr gute Haftung auf Materialien mit geringer bis mittlerer Oberflächenspannung wie Metall, Glas, vielen Kunststoffmaterialien und pulverbeschichtete Oberflächen.
  • Mit 1,7 mm nur halb so dick wie normale Dual Lock™ wiederverschliessbare Druckverschlüsse mit flachem Profil
  • Öffnet und schließt bis zu 100 mal bis es 50% der ursprünglichen Zugfestigkeit verliert
  • Druckverschlussband und Kleber sind transparent und daher geeignet zum Verbinden von transparenten Materialien
  • Sehr hitzebeständig bei Temperaturen bis zu 70 °C
  • Hilft Vibrationen zu reduzieren
  • Kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden
  • Länge: 5 m
Wiederverschliessbares Druckverschlussband aus klarem Polypropylen mit einem Acrylklebstoff auf der Rückseite. Es bietet Beständigkeit gegenüber niedrigen bis mittleren Temperaturen zwischen -30 °C und 50 °C. Der Druckverschluss ist für den Innenbereich konzipiert und haftet auf Metall (Aluminium, Edelstahl), Glas, vielen Kunststoffmaterialien (Polypropylen, Polyethylen, Polycarbonat, ABS), pulverbeschichteten Oberflächen und Materialien mit geringer bis mittlerer Oberflächenspannung.