Wiederverschliessbares Druckverschlussband, SJ354D, Dual Lock™
Lieferant: 3M
Dual Lock™
293-2201EA 289 EUR
293-2201
Wiederverschliessbares Druckverschlussband, SJ354D, Dual Lock™
Klebebänder
3M™ Dual Lock™ wiederverschliessbares Druckverschlussband SJ3540 aus Polypropylen mit Klebstoff aus Kautschuk auf der schwarzen Rückseite. Zum Verbinden von vielen Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteten Oberflächen un Materialien mit geringer bis mittlerer Oberflächenspannung. Dieses wiederverschliessbare Druckverschlussband hat 40 pilzförmige Köpfe/cm² mit einer 5,8 mm Dicke im geschlossenen Zustand.
  • Druckverschlussverbindung ersetzt Schrauben, Nägel, Clips und Nieten
  • Schließt mit einem hörbaren Knacken
  • Bis zu 1000 mal öffnen und schließen bevor es 50% seiner ursprünglichen Zugfestigkeit verliert
  • Druckempfindlicher, sofort, auf den meisten Oberflächen, haftender Klebestoff
  • Geeignet für Anwendungen im Innenbereich
  • Hilft Vibrationen zu reduzieren
  • Länge: 5 m
  • Trägermaterial aus Kautschuk
3M™ Dual Lock™ wiederverschliessbares Druckverschlussband SJ3540 kann mit vielen Kunststoffen verwendet werden (Acryl, Polycarbonat und ABS), pulverbeschichteten Oberflächen und Materialien mit geringer bis mittlerer Oberflächspannung (Polypropylen und Polyethylen). Ein Polyolefin-Verschluss mit einer Schaftdichte vom Typ 250 und einem druckempfindlichen Kautschuk-Klebstoff auf der Rückseite. Dieses Produkt bietet langfristige Beständigkeit gegenüber niedrigen Temperaturen bis zu 50 °C (70 °C kurzfristig) und ist nur für den Einsatz im Innenbereich ausgelegt.