Sprühkleber, Hi-Strength 90
Lieferant: 3M
Hi-Strength 90
MMMA90EA 447 EUR
MMMA90
Sprühkleber, Hi-Strength 90
Klebstoffe
3M™ Hi-Strength 90 Sprühkleber ist ein extrem vielseitiger, schnell trocknender Sprühkleber, der sich stark mit einer Vielzahl von Materialien verbindet. Eine dauerhafte Bindung sorgt für schnelle Ergebnisse, um Projekte voranzubringen.
  • Bietet professionelle, industrietaugliche Haftung für anspruchsvolle Anwendungen
  • Erzeugt weiche, nicht eindrückende Klebelinien für ein sauberes Erscheinungsbild
  • Hohe Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
  • Sprühmuster mit variabler Breite für mehr Kontrolle und minimalen Abfall
Die Sprühformel ist einfach zu dosieren, bietet ein Sprühmuster mit variabler Breite und wird bei Bedarf direkt auf Oberflächen und Materialien aufgetragen. Dieser Sprühkleber bietet eine hohe Anfangshaftung, ausreichend Klebebereich und eine schnelle Trocknungszeit. Der hohe Feststoffgehalt bietet eine höhere Abdeckung pro Quadratfuß als konkurrierende Sprühkleber. Die Kombination aus maximaler Haftfestigkeit und sauberem Erscheinungsbild macht es ideal für Projekte aller Art.
Recommended applications include general maintenance and repair projects, attaching fiberglass insulation and drywall corner beads, bonding thin films, foils and fabrics, picture framing and mounting displays, crafts and hobbies, and installing acoustic panels.